Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 284,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4030,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9510,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 38 650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
284,00 zł
Quality Level
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
pH
10-12 (1 M in water)
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 0.1 M, clear, colorless
suitability
suitable for mass spectrometry
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical (
)
life science and biopharma
metabolomics
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
General description
Widely utilized in cell biology and biochemical research, HEPES proves its versatility in protein purification and extraction protocols, owing to its stability across a broad pH range and minimal metal ion binding. Additionally, HEPES proves valuable in various biological and biochemical processes, including immunoprecipitation, cell lysis, and live cell imaging, making it a versatile tool in diverse research applications.
Application
- Most studies with metal ions
- Substitute for Tris and phosphate in studies with metal ions
- Grinding buffer in plant studies
- Running buffer in gel electrophoresis
- Buffer in electroporation studies
- Bradford or bicinchoninic acid (BCA) assays
- Extraction buffer to prevent damage of proteins in red blood cells
It has been used:
Features and Benefits
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
- Highly soluble in water
- Negligible metal ion binding
- Less toxic to cells than other buffers such as Tris and phosphate
- Stable in a wide pH range
Packaging
- The current DRYPOUR® packaging configuration is in a 50L nestable drum
- 25KG-DP are the standard prepack offering
- Smaller volumes can be put in the same drum for variable configurations
- Improves operational efficiency by reducing material preparation time and increasing operator safety
- Minimizes caking of hygroscopic salts
- Offers triple protection: against moisture inside and outside, and against contamination
- This state-of-the-art design packaging system minimizes caking, thus significantly reducing the time needed for material preparation
- PE drum with our new tamper-evident seal, a polyethylene liner with integrated desiccant bags and a breathable interior Tyvek® liner
- Desiccant bags are firmly integrated into the polyethylene liner
- Triple protection delivers two invaluable results:
- Dramatically reduced caking
- No contamination risk from the desiccant
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99% dry basis (titration) | assay - | assay - |
| Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form powder | form solid | form solution | form powder |
| solubility water: 0.1 M, clear, colorless | solubility water: 1.0 M | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
HEPES Sodium Salt Specification Comparison
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H7006-100G | 04061835265367 |
| H7006-1KG | 04061833802908 |
| H7006-500G | 04061833802953 |
| H7006-25KG | 04061832548166 |
| H7006-2.5KG | 04061833802946 |
| H7006-25G | 04061835265374 |