Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 700,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
700,00 zł
Quality Segment
sterility
sterile-filtered (0.2 μm filtered)
product line
BioReagent
form
solution
concentration
0.90-1.10 M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Bioburden, tested, DNase, RNase. Protease, Nickase, free, endotoxin, tested, <5 ppm Heavy metals (as Pb)
cation traces
Fe: <5 ppm
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, 1M, suitable for cell culture | description ≥99.5% (titration), free-flowing, Redi-Dri™ | description ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer | description ≥99.0% (titration) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable |
| concentration 0.90-1.10 M | concentration - | concentration - | concentration - |
| product line BioReagent | product line Redi-Dri™ | product line - | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| form solution | form - | form solid | form powder |
| cation traces Fe: <5 ppm | cation traces - | cation traces heavy metals: <1 ppm | cation traces - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?