Przejdź do
H1015
25-Hydroxycholesterol
≥98%
Synonim(y):
5-Cholestene-3β,25-diol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
584,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
930,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
2115,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
41141804
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3161259
584,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)(O)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(7-6-14-25(2,3)29)22-10-11-23-21-9-8-19-17-20(28)12-15-26(19,4)24(21)13-16-27(22,23)5/h8,18,20-24,28-29H,6-7,9-17H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1
InChI key
INBGSXNNRGWLJU-ZHHJOTBYSA-N
Application
25-Hydroxycholesterol was used to treat mouse neuroblastoma cells to activate the ABCA1 signaling and in studies related to fatty acid metabolism.
Biochem/physiol Actions
Suppresses the cleavage of sterol regulatory element binding proteins (SREBPs). 25-Hydroxycholesterol induces apoptosis through down-regulation of Bcl-2 expression and activation of caspases.
25-Hydroxycholesterol is a side-chain oxysterol that reportedly triggers activation of a number of cholesterol molecules. This triggers their movement from cell membrane to the endoplasmic reticulum (ER). 25-Hydroxycholesterol affects the immune system and has a key role in the pathogenesis of atherosclerosis.
Preparation Note
A stock solution of 25-Hydroxycholesterol may be prepared in ethanol and dissolved in cell culture medium to give a final concentration of 1 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H9384H5884D6128
description
≥98%
description
≥98%
description
-
description
≥95%
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 25-Hydroxycholesterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the solubility and solution storage conditions of (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin
    1 answer
    1. (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin is soluble in water up to 100 mM, and the recommended storage conditions for the prepared solution are at -20°C. It is advisable to use the solution within 1 month once prepared.
      Helpful?
  4. What is the solubility of 25-Hydroxycholesterol, H1015 (CAS number: 2140-46-7), and what are the storage conditions for the prepared solution?
    1 answer
    1. The solubility of 25-Hydroxycholesterol, H1015 (CAS number: 2140-46-7), is up to 20 mM in ethanol. The recommended storage for prepared solutions is at -20°C, and they should be used within 1 month of preparation.
      Helpful?
  5. 안녕하세요. Stock 농도는 어떻게 만들어야할까요?
    1 answer
    1. This product is soluble at 8 mg/mL in ethanol. The stock solution may then be diluted further with culture medium or workiing buffer.