Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.37
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-714-0
Beilstein/REAXYS Number:
1725369
MDL number:
Assay:
≥98% (capillary GC)
assay
≥98% (capillary GC)
lipid type
saturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
JYZJYKOZGGEXSX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
An analog of myristic acid that becomes metabolically activated in cells to form 2-hydroxymyristoyl-CoA. Inhibitor of protein myristoylation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (capillary GC) | assay ≥98% (capillary GC) | assay ≥98% (capillary GC) | assay ≥98% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| lipid type saturated FAs | lipid type saturated FAs | lipid type saturated FAs | lipid type saturated FAs |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?