Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CH(OH)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.32
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
221-048-0
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (capillary GC)
lipid type
saturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C12H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(13)12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
YDZIJQXINJLRLL-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-α-Hydroxylauric acid is a racemic mixture of D and L-α-hydroxylauric acid. DL-α-Hydroxylauric acid may be used to evaluate chiral separation methods for medium chain saturated hydroxyl fatty acids.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?