Przejdź do
H6649
Herbimycin A from Streptomyces hygroscopicus
≥95% (HPLC), powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4200,00 zł
3570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H42N2O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
574.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4834067
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Streptomyces hygroscopicus
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: 7.5 mg/mL
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@H]1C[C@H](C)[C@@H](OC)C2=CC(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1OC)C2=O
InChI
1S/C30H42N2O9/c1-16-10-9-11-23(37-5)28(41-30(31)36)18(3)12-17(2)27(40-8)24(38-6)13-19(4)26(39-7)21-14-20(33)15-22(25(21)34)32-29(16)35/h9-12,14-15,17,19,23-24,26-28H,13H2,1-8H3,(H2,31,36)(H,32,35)/b11-9-,16-10+,18-12+/t17-,19-,23-,24-,26+,27+,28-/m0/s1
InChI key
MCAHMSDENAOJFZ-BVXDHVRPSA-N
General description
DMSO stock solution can be diluted in phosphate buffered saline. The ratio of buffer:DMSO should be greater than 500:1.
Herbimycin A from Streptomyces hygroscopicus is a benzoquinoid ansamycin antibiotic.[1] It is an analog of geldanamycin.[2]
Application
Herbimycin A from Streptomyces hygroscopicus has been used as an inhibitor of Src tyrosine kinase in HEK293T cells[3] and rat intestinal epithelial cells.[4] It has also been used to test its attenuation effect in intimal hyperplasia (IH) post balloon injury in rat carotid artery.[1]
Biochem/physiol Actions
An antibiotic that inhibits protein tyrosine kinase. Herbimycin A is a potent inhibitor of angiogenesis.
Herbimycin A is an inducer of heat shock protein (HSP). It increases HSP expression resulting in the attenuation of ischemia reperfusion induced pulmonary injury.[1]
Disclaimer
Hygroscopic and photosensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H9773H3274A3835
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 7.5 mg/mL
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 30 days.)
solubility
-
color
yellow
color
faintly brown to brown, white to beige
color
faintly brown to brown, white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)