Przejdź do
H3274
Hygromycin B from Streptomyces hygroscopicus
powder, non-animal origin, suitable for cell culture and insect cell culture, BioReagent
Synonim(y):
Hygromycin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
581,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
995,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
5 x 100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H37N3O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.52
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
250-545-5
MDL number:
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hygromycin B from Streptomyces hygroscopicus, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
biological source
Streptomyces hygroscopicus
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
concentration
≥60% (HPLC)
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
faintly brown to brown, white to beige
(1) 7.1, (2) 8.8
mp
160-180 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 30 days.)
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI key
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Aminoglycosides are the most widely used class of antibiotics that target ribosome. Hygromycin B is an aminocyclitol antibiotic. The organism, S. hygroscopicus contains phosphotransferase (HPH) activity, which phosphorylates hygromycin B helping in autoimmunity against the toxic effects of the drug.
Application
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic isolated from Streptomyces hygroscopicus. It has been used to study protein synthesis at the level of the 70S ribosome translocation and mRNA template misreading, as an antiviral agent by selectively penetrating cells rendered permeable by virus infection and inhibiting translation, and as a selection agent for hygromycin resistance gene transformed cells. It is recommended for use as a selection agent at 100-800 μg/mL, specifically at 100 μg/mL for prokaryotes, 200 μg/mL for lower eukaryotes and 150-400 μg/mL for higher eukaryotes.
Hygromycin B antibiotic was used for hygro resistance effect in the following cells:
  • transfected 293T cells with mixture of plasmids at 160 μg/ml.
  • MCF-7ALOX12 cells at 150 μg/ml.
  • MSCV Luciferase PGK-hygro plasmid.
  • STAT3 Reporter HeLa Stable Cell Line (stably transfected with Luciferase gene under the control of STAT3 promoter) maintained in DMEM supplemented with 10% FBS.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: The product acts by inhibiting protein synthesis by inducing the misreading of the m-RNA template in the prokaryote, with the potency to inhibit translation.
Antimicrobial Spectrum: Hygromycin B acts against bacteria, fungi and higher eukaryotic cells.
Preparation Note
This product is purified by ion exchange chromatography. Hygromycin B is soluble in water at concentrations >50 mg/mL, and also soluble in methanol or ethanol. Solutions should be sterilized by filtration, not by autoclaving. Additionally, Hygromycin B solutions have been reported to lose activity on freezing, and since they are stable refrigerated, freezing should be avoided.
Disclaimer
Hygromycin B products should be stored as supplied at 2-8°C, and the dry solid is table for at least 5 years if stored at 2-8°C. It is stable at 37°C for 30 days. (For solutions) This solution is stable as supplied for two years if stored at 2-8°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H9773400051H0654
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥60% (HPLC), lyophilized powder
description
Unique aminoglycoside antibiotic that inhibits the growth of prokaryotic (bacteria) and eukaryotic microorganisms (yeasts) and mammalian cells.
description
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
viruses
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)