Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2070,00 zł
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤0.1-1.5 ng/mL EC50
quality
endotoxin tested
mol wt
dimer 30 kDa (glycosylated)
packaging
pkg of 5X10 μg, pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... OSM(5008)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source rat |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H6541-5X10UG | 04061833801543 |
| H6541-10UG | 04061833801505 |