Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2340,00 zł
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
product line
BioReagent
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤1.000 ng/mL ED50
mol wt
~22 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
solubility
soluble 0.100 mL, clear, colorless (Solvent-PBS + 0.1% BSA)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... OSM(5008)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source mouse | biological source rat |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oncostatin M human
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| O9635-10UG | 04061834248910 |