Przejdź do
H5413
HIS-Select® Elution Buffer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
952,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12161703
952,00 zł
Cena katalogowa1120,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
General description
Elution buffer is a major solvent in affinity chromatography. Elution buffer is used to wash away unbound proteins at first and at a greater concentration it releases the desired protein from the ligand. It is important that the elution buffer works quickly without changing the function or activity of the desired protein.
Application
HIS-Select® Elution Buffer has been used in the elution of recombinant coagulase protein[1] and tomoregulin [2]
Physical form
Contains 250 mM Imidazole, 0.3 M sodium chloride, 50 mM sodium phosphate, pH 8.0.
Legal Information
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H5288GE11-0034-00H8162
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H5413-250ML04061833799390