Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 661,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2480,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
661,00 zł
Quality Segment
form
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
shelf life
1 yr (when stored properly.)
technique(s)
protein purification: suitable
matrix
6% Beaded Agarose
capacity
>15 mg/mL, agarose binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
storage temp.
2-8°C
General description
HIS-Select Cobalt Affinity Gel is an immobilized metal-ion affinity chromatography (IMAC) product. The matrix for this affinity gel is 6% beaded agarose. The selectivity can be modulated with the inclusion of imidazole during chromatography. HIS-Select Cobalt Affinity Gel is durable and can capture recombinant proteins with histidine tags at a high flow rate. Recombinant proteins with His tags are bound using native, denaturing, or mild reducing conditions. The capacity of this affinity gel is typically >15 mg/mL of packed gel, determined with a His-tagged protein of molecular mass ~30 kDa.
Application
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description (1:1 suspension in a 30% ethanol solution) | description - | description (1:1 suspension in a 20% ethanol solution) | description - |
| matrix 6% Beaded Agarose | matrix Highly cross-linked 6% Beaded Agarose | matrix 6% Beaded Agarose | matrix - |
| technique(s) protein purification: suitable | technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) - |
| form (1:1 suspension in a 30% ethanol solution) | form suspension | form (1:1 suspension in a 20% ethanol solution) | form suspension |
| capacity >15 mg/mL, agarose binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein) | capacity 15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein) | capacity >15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein) | capacity ≥2 μmol/mL, gel (phosphopeptide)(following a 30 minute incubation at 25°C) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
118.4 °F - closed cup
flash_point_c
48 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10026-24-1
10026-24-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?