Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1780,00 zł
Nazwa produktu
HMG-1 human, lyophilized powder, ≥90% (SDS-PAGE), Histidine-tagged, recombinant, expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
25 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCO
InChI key
WQCYAHKAJFZVCO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HMGB1(3146)
General description
Application
- to prepare a standard curve for measuring HMG1 using ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) test[3][3]
- to study the apoptotic ratios of Lewis cells in presence of exogenous HMG-1[4]
- to study the changes in Th (T helper)-17 cell expansion in the presence of HMG-1 under in vitro conditions[5]
- for the migration assay of GM7373 cells[6]
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form - | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| Gene Information human ... HMGB1(3146) | Gene Information human ... HMGB1(3146) | Gene Information human ... HMGB1(3146) | Gene Information human ... HMGB1(3146) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
9002-93-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H4652-.1MG | 04061833796023 |