Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700184
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HMGB1produkowane u królików
Synonim(y):
HMG-1, HMG1, HMG3, HMGB1, SBP-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
24
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.84 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMGB1(3146)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do nadrodziny High Mobility Group-box. Kodowane niehistonowe, jądrowe białko wiążące DNA reguluje transkrypcję i bierze udział w organizacji DNA. Białko to odgrywa rolę w kilku procesach komórkowych, w tym w stanach zapalnych, różnicowaniu komórek i migracji komórek nowotworowych. Zidentyfikowano wiele pseudogenów tego genu. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu, które kodują to samo białko.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 100-200 ludzkiego HMGB1 (NP_002119.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)