Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.31
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
His-Leu,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
solid
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(N)Cc1cnc[nH]1)C(O)=O
InChI
1S/C12H20N4O3/c1-7(2)3-10(12(18)19)16-11(17)9(13)4-8-5-14-6-15-8/h5-7,9-10H,3-4,13H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
MMFKFJORZBJVNF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Histidylleucine (His-Leu); histidylglycine (His-Gly) and histidylserine (His-Ser) are N-terminal imidazole containing dipeptides used to study binding of metals such as copper, nickel and zinc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| assay ≥98% (TLC) | assay >98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay >98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to off-white | color white to off-white | color white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H2504-250MG | 04061832884851 |
| H2504-1G | 04061826683521 |