Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 861,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
861,00 zł
Nazwa produktu
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin, ≥98% (HPLC), powder
biological source
Artemisia annua
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC2=C(CC)C(C3)=C(N=C2C=C1)C(N3C4=O)=CC5=C4COC([C@]5(O)CC)=O
InChI
1S/C22H20N2O5/c1-3-12-13-7-11(25)5-6-17(13)23-19-14(12)9-24-18(19)8-16-15(20(24)26)10-29-21(27)22(16,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1
InChI key
FJHBVJOVLFPMQE-QFIPXVFZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Artemisia annua | biological source Artemisia annua | biological source - | biological source - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form powder | form crystalline powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility acetone: 33.4 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Gastro-intestinal system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H0165-10MG | 04061833662748 |
| H0165-50MG | 04061833662779 |