Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
frozen liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
25 kDa
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
12.6 units/mg protein
mol wt
25 kDa
concentration
1.91 mg/mL
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... GSTT2(2953)
General description
S-transferaza glutationu theta 2 (GSTT2) jest enzymem, który u ludzi jest kodowany przez gen GSTT2. GSTT2 jest mapowany na ludzki chromosom 22q11.2.[1]
jak oznaczono przez spektrofotometryczne oznaczenie utleniania NADPH w połączeniu z aktywnością peroksydazy glutationowej GST T2-2 na wodoronadtlenku kumenu (1,5 mM) w obecności zredukowanego glutationu (1 mM) w 100 mM NaPO4 (pH 7,0) w temperaturze pokojowej.
Biochem/physiol Actions
Klasa θ obejmuje GSTT1, GSTT2 i GSTT2B. GSTT2 i GSTT2B są prawie identyczne i mają 55% identyczności aminokwasowej z GSTT1. Wszystkie trzy geny mogą odgrywać rolę w kancerogenezie u ludzi. Gen GSTT2 jest pseudogenem w niektórych populacjach.
S-transferazy glutationowe (GST) to rodzina enzymów, które odgrywają ważną rolę w detoksykacji poprzez katalizowanie koniugacji wielu hydrofobowych i elektrofilowych związków ze zredukowanym glutationem. W oparciu o ich właściwości biochemiczne, immunologiczne i strukturalne, cytozolowe i związane z błoną formy S-transferazy glutationu są kodowane przez dwie różne rodziny supergenów. Obecnie zidentyfikowano osiem różnych klas rozpuszczalnych cytoplazmatycznych S-transferaz glutationowych ssaków: α, κ, μ, ω, π, σ, θ i ζ. Uważa się, że GST funkcjonują w metabolizmie ksenobiotyków i odgrywają rolę w podatności na raka i inne choroby.
Preparation Note
Enzym powinien zostać wykorzystany przez użytkownika końcowego w ciągu 1 roku od jego otrzymania.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay 95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) |
| concentration 1.91 mg/mL | concentration 2.55 mg/mL | concentration 1.95 mg/mL | concentration 2.0 mg/mL |
| mol wt 25 kDa | mol wt 26 kDa | mol wt 25 kDa | mol wt 23 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Glutathione transferases: substrates, inihibitors and pro-drugs in cancer and neurodegenerative diseases.
Allocati N, et al.
Oncogenesis, 7(1), 8-8 (2018)
Molecular cloning of a cDNA and chromosomal localization of a human theta-class glutathione S-transferase gene (GSTT2) to chromosome 22.
Tan K L, et al.
Genomics, 25(2), 381-387 (1995)
Glutathione S-transferases: an overview in cancer research.
Di Pietro G, et al.
Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology, 6(2), 153-170 (2010)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GS52-100UG | 04061833655139 |