Kluczowe dokumenty
GS90
GST T1-1, Recombinant Human
Synonim(y):
glutathione S-transferase theta 1
Wybierz wielkość
1960,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1960,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
95% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
aktywność właściwa
8.8 units/mg protein
masa cząsteczkowa
25 kDa
stężenie
1.95 mg/mL
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... GSTT1(2952)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)