Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 872,00 zł | |
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
872,00 zł
Nazwa produktu
(±)-Gossypol from cotton seeds, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C([H])C1=C(C(O)=C(C2=C(C)C=C(C(C(C)C)=C(O)C(O)=C3C([H])=O)C3=C2O)C(C)=C4)C4=C(C(C)C)C(O)=C1O
InChI
1S/C30H30O8/c1-11(2)19-15-7-13(5)21(27(35)23(15)17(9-31)25(33)29(19)37)22-14(6)8-16-20(12(3)4)30(38)26(34)18(10-32)24(16)28(22)36/h7-12,33-38H,1-6H3
InChI key
QBKSWRVVCFFDOT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AKR1B1(231), BAD(572), BCL2(596), LDHA(3939), LDHB(3945), MCL1(4170)
General description
Application
- as a standard to quantify the gossypol content in the extracts of leaves and flower buds
- to study its antifertility effects on spermatogenesis in NMRI mice
- to analyse its impact on human spermatozoa[1]
- to incorporate into the artificial diet for larval rearing
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ~95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Gene Information human ... AKR1B1(231), BAD(572), BCL2(596), LDHA(3939), LDHB(3945), MCL1(4170) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G8761-100MG | 04061833649763 |
| G8761-250MG | 04061833649770 |