Przejdź do
G7516
γ-Globulins from bovine blood
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Synonim(y):
Bovine γ-Globulin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
723,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
1793,50 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
EC Number:
232-706-1
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Assay:
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
bovine blood
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine blood
Quality Segment
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
composition
NaCl, ≤5%
solubility
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Bovine gamma globulin (BGG) is an important component of the immune system of cows and other bovines. BGG is found in the blood of bovines and is primarily used in the production of medical products such as vaccines, serums, and diagnostic reagents. BGG can also be used to treat certain medical conditions, such as hepatitis B, as well as to boost immunity in humans and other animals.
Plasma protein fraction rich in antibodies
The γG globulins of bovine serum are categorized by anion exchange chromatography, immunoelectrophoresis, zone electrophoresis, ultracentrifugation, and analysis of the products of papain digestion. They have properties similar to analogous components of human serum. This was determined by the methods such as: gel filtration, immunoelectrophoresis, anion exchange chromatography, ultracentrifugation, and reduction with mercaptoethanol. Fast and slow γG globulins were classified on the basis of differences in electrophoretic migration rates, chromatographic elution positions, and biological activities (complement fixation). Bovine γA was conditionally found in immunoelectrophoretic analyses of serum and chromatographic fractions.
Application
Bovine γ-globulin has been used as an immunological challenge in studies of mechanisms of immunotolerance.
γ-globulin has been used as an immunological challenge in studies of mechanisms of immunotolerance.[1]
Bovine γ-globulins were used to study the constituents and pH changes in protein rich hyaluronan solution affecting the bio-tribological properties of artificial articular joints.[2] It is also used to determine immunoglobulin G in bovine colostrum and milk by direct biosensor SPR-immunoassay.
Bovine γ-globulin was used in rapid screening for monensin residues in poultry plasma by a dry reagent dissociation enhanced lanthanide fluoroimmunoassay.[3] It was also tested for the effects of solution properties on solute and permeate flux in bovine serum albumin-IgG ultrafiltration. [4]
Preparation Note
Prepared from plasma
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5009H1000000Y0000488
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
-
assay
-
biological source
bovine blood
biological source
bovine blood
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
solubility
0.9% NaCl: soluble 25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Globulins from bovine blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. what is the molecular weight of this product? G7516-1G
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined. However, bovine gamma globulins will have a molecular weight range of 150 - 200 kDa.