Przejdź do
G5009
γ-Globulins from bovine blood
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonim(y):
Bovine γ-Globulin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
625,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
EC Number:
232-706-1
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
bovine blood
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine blood
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
composition
NaCl, ≤4%
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
solubility
0.9% NaCl: soluble 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Bovine gamma globulin (BGG) is an important component of the immune system of cows and other bovines. BGG is found in the blood of bovines and is primarily used in the production of medical products such as vaccines, serums, and diagnostic reagents. BGG can also be used to treat certain medical conditions, such as hepatitis B, as well as to boost immunity in humans and other animals.
Plasma protein fraction rich in antibodies
Application
Bovine γ-globulin has been used as an immunological challenge in studies of mechanisms of immunotolerance.
Bovine γ-globulins were used to study the constituents and pH changes in protein rich hyaluronan solution which affect the biological properties of artificial articular joints.[1] It is also used to determine immunoglobulin G in bovine colostrum and milk using direct biosensor SPR-immunoassay.[2]
Biochem/physiol Actions
The γ-G globulins of bovine serum are categorized by anion exchange chromatography, immunoelectrophoresis, zone electrophoresis, ultracentrifugation, and analysis of the products of papain digestion. They have properties similar to analogous components of human serum. This was determined by the methods such as: gel filtration, immunoelectrophoresis, anion exchange chromatography, ultracentrifugation, and reduction with mercaptoethanol. Fast and slow γ-G globulins were classified on the basis of differences in electrophoretic migration rates, chromatographic elution positions, and biological activities (complement fixation). Bovine γ-A was conditionally found in immunoelectrophoretic analyses of serum and chromatographic fractions.[3]
Preparation Note
Prepared from Cohn Fraction II, III
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G7516SRE0011G9894
biological source
bovine blood
biological source
bovine blood
biological source
-
biological source
mouse
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.9% NaCl: soluble 25 mg/mL
solubility
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Globulins from bovine blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Sehr geehrte Damen und Herren, wir würden gern die Verpackungsgröße 100g, γ-Globuline aus Rinderblut (CAS-Nummer: 9007-83-4) bei ihnen bestellen. Können sie uns zufällig sagen wie groß die Verpackungsmaße dieses Gebindes ist? Vielen Dank & viele Grüße
    1 answer
    1. The 100G quantity of this product is packaged in a 5 liter white HDPE screw cap bottle. The dimensions are as follows:
      Volume - 5000 ml
      Length - 168 ± 2 mm
      Width - 168 ± 2 mm
      Height - 310 ± 3 mm
      Helpful?
  2. Is the product G5009 composed of a mixture of immunoglobulin isotypes, or does it contain only the IgG isotype?
    1 answer
    1. G5009 gamma-globulin is a mixture of IgG, IgM, and IgA.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the class of immunoglobulins in Product G5009, γ-Globulins from bovine blood?
    1 answer
    1. The gamma-globulin is a mixture of IgG (80%), IgM (10%), and IgA (<10%).
      Helpful?
  5. What is the molecular weight of Product G5009, γ-Globulins from bovine blood?
    1 answer
    1. The molecular weight of 150,000 is based on 2 heavy chains (55,000 each) and 2 light chains (20,000 each).