Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2950,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~130 kDa
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using Hela and 3T3 cell extracts., indirect immunofluorescence: 0.2-0.4 μg/mL using rat NRK cells, western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GOLGA2(2801)
mouse ... Golga2(99412)
rat ... Golga2(64528)
General description
Immunogen
Application
- immunoblotting
- indirect immunofluorescence[1]
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using Hela and 3T3 cell extracts., western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of rat NRK cells, indirect immunofluorescence: 0.2-0.4 μg/mL using rat NRK cells | technique(s) immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells, indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using mouse 3T3 cells, western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells | technique(s) immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using using whole extracts of rat PC-12 cells., immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using mouse 3T3 cells, immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using using lysates of human HeLa cells | technique(s) immunofluorescence: 1:50-1:200, immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:2000 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Wirowanie oddziela organelle na podstawie rozmiaru, kształtu i gęstości, ułatwiając frakcjonowanie subkomórkowe w różnych próbkach.
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G7295-200UL | 04061833642658 |