Merck
SAB4200341
Sigma-Aldrich
Anti-Golph3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GOPP1, Anti-GPP34, Anti-Golgi peripheral membrane protein 1, 34 kDa, Anti-Golgi phosphoprotein 3 (coat-protein), Anti-Golgi-associated protein; Mitochondrial DNA absence factor, Anti-MIDAS
Wybierz wielkość
200 μL
1095,00 zł
1095,00 zł
Cena katalogowa2190,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1095,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1095,00 zł
Cena katalogowa2190,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using mouse 3T3 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GOLPH3(64083)
mouse ... Golph3(66629)
rat ... Golph3(78961)
Opis ogólny
Golph3 (fosfoproteina Golgiego 3), znana również jako białko płaszcza GPP34, jest peryferyjnym białkiem błonowym stosu Golgiego, które lokalizuje się w sieci trans-Golgiego. Jest to onkogen, który jest powszechnie ukierunkowany na amplifikację w ludzkich nowotworach i liniach komórek nowotworowych.
Immunogen
Peptyd odpowiadający N-końcowemu regionowi ludzkiego Golph3, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna u myszy, szczurów, małp i bydła.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Golph3 (N-końcowe) produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunoprecypitacji
  • immunofluorescencji
  • immunoblottingu
Działania biochem./fizjol.
Golph3 (fosfoproteina Golgiego 3) jest ważna dla transportu i morfologii Golgiego poprzez interakcję z niekonwencjonalną miozyną MYO18A, łączącą błony Golgiego z cytoszkieletem aktyny. Jest to białko wiążące fosfatydyloinozytolo-4-fosforan (PtdIns(4)P) wymagane do funkcjonowania Golgiego. Nadekspresja GOLPH3 jest skorelowana z hiperaktywacją sygnalizacji mTOR w ludzkich komórkach.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juliati Rahajeng et al.
Developmental cell, 50(5), 573-585 (2019-06-25)
Vesicle budding for Golgi-to-plasma membrane trafficking is a key step in secretion. Proteins that induce curvature of the Golgi membrane are predicted to be required, by analogy to vesicle budding from other membranes. Here, we demonstrate that GOLPH3, upon binding
Kenneth L Scott et al.
Nature, 459(7250), 1085-1090 (2009-06-26)
Genome-wide copy number analyses of human cancers identified a frequent 5p13 amplification in several solid tumour types, including lung (56%), ovarian (38%), breast (32%), prostate (37%) and melanoma (32%). Here, using integrative analysis of a genomic profile of the region
Holly C Dippold et al.
Cell, 139(2), 337-351 (2009-10-20)
Golgi membranes, from yeast to humans, are uniquely enriched in phosphatidylinositol-4-phosphate (PtdIns(4)P), although the role of this lipid remains poorly understood. Using a proteomic lipid-binding screen, we identify the Golgi protein GOLPH3 (also called GPP34, GMx33, MIDAS, or yeast Vps74p)
Sara Ovejero et al.
The EMBO journal, 42(15), e112684-e112684 (2023-06-12)
Upon DNA damage, cells activate the DNA damage response (DDR) to coordinate proliferation and DNA repair. Dietary, metabolic, and environmental inputs are emerging as modulators of how DNA surveillance and repair take place. Lipids hold potential to convey these cues