Przejdź do
A4660
6-Thioguanine
Hybri-Max, 50 ×, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Synonim(y):
2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-6-purinethiol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
129,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.19
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-827-2
Beilstein/REAXYS Number:
157765
MDL number:
Assay:
~98%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
lyophilized powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Storage temp.:
room temp
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Hybri-Max
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
assay
~98%
form
lyophilized powder
concentration
50 ×
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
mp
≥300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI key
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Used in hybridoma formation applications as a selection agent.
Biochem/physiol Actions
Ribosylated and phosphorylated by the same pathway as natural purine bases; as the nucleotide, inhibits a variety of cellular processes involved in nucleic acid synthesis. Has a long history as an effective treatment of leukemia.
Preparation Note
Reconstitute contents of vial with 10 ml sterile cell culture medium. Stock solution is sufficient to prepare 500 ml medium. Final working concentration: 30 μM 2-amino-6-mercaptopurine.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A48821660000BP878
Thioguanine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1660000
Thioguanine
Tioguanine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP878
Tioguanine
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
grade
Hybri-Max
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
assay
~98%
assay
≥98%
assay
-
assay
-
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Thioguanine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A4660-2.5MG04061833374818