Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3100,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O7P2 · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.21 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
1915690
Assay:
≥95.0% (TLC)
Form:
powder
3100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Geranyl pyrophosphate lithium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
F Pont et al.
Analytical chemistry, 73(15), 3562-3569 (2001-08-21)
New phosphorylated microbial metabolites referred to as phosphoantigens activate immune responses in humans. Although these molecules have leading applications in medical research, no direct method allows their rapid and unambiguous structural identification. Here, we interfaced online HPAEC (high performance anion-exchange
V G Ladygin
Zhurnal obshchei biologii, 63(4), 299-325 (2002-09-27)
The author discusses the current state of biochemical and genetic aspects of carotenoid biosynthesis in chloroplasts of algae and higher plants. Two ways of biosynthesis of key C5-isoperene units have been considered: 1) from acetate (C2) via mevalonic acid (C6)
Ravi S Singh et al.
BMC molecular biology, 11, 88-88 (2010-11-26)
Geranyl pyrophosphate (GPP) and p-hydroxybenzoate (PHB) are the basic precursors involved in shikonins biosynthesis. GPP is derived from mevalonate (MVA) and/or 2-C-methyl-D-erythritol 4-phosphate (MEP) pathway(s), depending upon the metabolite and the plant system under consideration. PHB, however, is synthesized by
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 76532-10MG | 04061832405186 |
| 76532-50MG | 04061832405193 |