Przejdź do
G6761
Glycine sodium salt hydrate
synthetic (organic), ≥99% (HPLC), immune function, metabolism, growth and development regulator, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2CO2Na · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.05 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Glycine sodium salt hydrate, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mol wt
97.05 g/mol (anhydrous basis)
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
197-201 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[H]O[H].NCC([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2.Na.H2O/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
CIJQGPVMMRXSQW-UHFFFAOYSA-M
General description
Research area: Neuroscience
Glycine is a simple non-essential amino acidIt is synthesized from choline, threonine and serine. It serves as a precursor for porphyrins, purines, glutathione and creatine.
Application
Glycine sodium salt hydrate has been used as a component of buffer for homogenization of whole muscle for protein extraction and in electrophoresis buffer. It has also been used as a neurotransmitter in immunohistochemical staining of Zebrafish spinal cord sections.
Biochem/physiol Actions
Glycine serves as a neurotransmitter in the central nervous system. It aids in increasing the quality of sleep and neurological functions. It is essential for the regulation immune function, metabolism, growth and development. Glycine modulates intracellular Ca2+ levels and cytokines production. Studies have shown that glycine treatment effectively prevents organ transplantation failure by mitigating ischemia reperfusion injury caused by cold ischemic storage. Additionally, glycine treatment also enhances graft function during transplantation. A reduction in glycine levels is observed in obesity, type 2 diabetes (T2DM), and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLDs). Glycine is degraded to serine by glycine serine hydroxymethyltransferase 1 in cytoplasm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1254C6116T1145
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
bovine and/or ovine bile
biological source
-
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mol wt
97.05 g/mol (anhydrous basis)
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glycine Metabolism and Its Alterations in Obesity and Metabolic Diseases
Alves A, et al.
Nutrients, 11(6), 1356-1356 (2019)
Multifarious beneficial effect of nonessential amino acid, glycine: a review
Razak MA, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017 (2017)
Phylogenetic relationships among five marine Catfish species (Pisces: Ariidae) from Mexico
Tenorio-Colin G, et al.
Hidrobiologica, 20(3), 266-274 (2010)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G6761-1KG04061833640999
G6761-100G04061833007303
G6761-500G04061833007310