Przejdź do
G6657
(−)-Gallocatechin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S,3R)-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: 5 mg/mL (heat 2-10 min at 105C), alcohol: soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@H]1c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15+/m1/s1
InChI key
XMOCLSLCDHWDHP-DOMZBBRYSA-N
General description
(−)-Gallocatechin is a polyphenolic compound and one of the primary catechins present in green tea Camellia sinensis.
Application
(−)-Gallocatechin has been used as a reference standard:
  • for the identification of phenolic compounds present in Pineapple (Ananas comosus) using high-performance liquid chromatography (HPLC)
  • to evaluate the catechin profiles from Camellia sinensis green tea, white tea, and flower sample by high-performance liquid chromatography/photodiode array detection (RP-HPLC/PDAD) analysis[1]
  • as a reference standard for the flavan-3-ols profiling muscadine grape hybrid varieties using high-performance liquid chromatography-quadrupole, time-of-flight, tandem mass spectrometry (HPLC-qTOF-MS/MS) analysis[2]
Biochem/physiol Actions
(−)-Gallocatechin (GC) exerts antioxidant properties by scavenging free radicals.[3] It can also inhibit osteoclastgenesis.[4] GC elicits antimutagenic activity in Escherichia coli against ultraviolet (UV)-induced mutation.[5] It also displays an inhibitory effect on the growth and adherence of Porphyromonas gingivalis in the buccal epithelial cells.[6]
Other Notes
Polyphenolic compound found in green tea. An epimer of (−)-epigallocatechin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G678201388C0692
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 5 mg/mL (heat 2-10 min at 105C), alcohol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Simultaneous analysis of individual catechins and caffeine in green tea
Goto T, et al.,
Journal of Chromatography A, 295-299 (1996)
Chun Hay Ko et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(16), 7293-7297 (2009-08-06)
In this study, three tea catechins, epigallocatechin (EGC), gallocatechin (GC), and gallocatechin gallate (GCG), were investigated for their effects on bone metabolism. The effects of the tea catechins on bone formation were evaluated using cultured rat osteoblast-like osteosarcoma cell line
Q Guo et al.
Biochimica et biophysica acta, 1427(1), 13-23 (1999-03-20)
The purpose of this study is to examine the relationship between the free radical scavenging activities and the chemical structures of tea catechins ((-)-epigallocatechin gallate (EGCG), (-)-epigallocatechin (EGC) and (-)-epicatechin (EC)) and their corresponding epimers ((-)-gallocatechin gallate (GCG), (-)-gallocatechin (GC)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G6657-5MG04061833640401
G6657-1MG04061833640395