Przejdź do
01388
(−)-Gallocatechin
analytical standard
Synonim(y):
(2S,3R)-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.27
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@H]1c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15+/m1/s1
InChI key
XMOCLSLCDHWDHP-DOMZBBRYSA-N
General description
Gallocatechin belongs to the catechin class of organic compounds and is one of the major components of green tea. The beneficial effects of catechins include anti-tumorigenic, anti-mutagenic, anti-pathogenic, and anti-oxidative properties.[1]
Application
(−)-Gallocatechin may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in biological fluids and tea beverages[1] by chromatography-based techniques.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G665708108E4268
description
analytical standard
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
description
≥80% (HPLC), from green tea
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Gallocatechin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)