Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 254,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł 907,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH=C(NH2)NHCH2CH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
207-331-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1766447
eCl@ss:
32160406
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
4-Guanidinobutyric acid, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or chunks
technique(s)
drug transporter assay: suitable
color
white
mp
280-282 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=N)NCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H11N3O2/c6-5(7)8-3-1-2-4(9)10/h1-3H2,(H,9,10)(H4,6,7,8)
InChI key
TUHVEAJXIMEOSA-UHFFFAOYSA-N
Application
Gamma-Guanidinobutyric acid (4-GBA) is used to study intestinal transport by the human proton-coupled amino acid transporter(s) (hPAT1). 4-GBA is used with other model compounds such as 1,6-diaminohexane, 1,6-diguanidinohexane, and 1,6-di(cyanoguanidino)hexane to study the biodegradability of the biocide polyhexamethylene biguanide (PHMB).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or chunks | form powder | form powder or chunks | form powder or crystals |
| technique(s) drug transporter assay: suitable | technique(s) drug transporter assay: suitable | technique(s) drug transporter assay: suitable | technique(s) - |
| assay ≥98% | assay - | assay 99% | assay 98% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 280-282 °C | mp - | mp 145-146 °C (lit.) | mp 223 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G6503-500G-A | 04061833639245 |
| G6503-100G-A | 04061838354617 |
| G6503-5G | 04061833639252 |
| G6503-5G-A | 04061833639269 |
| G6503-1G | 04061826059524 |