G6503
Glycine ethyl ester hydrochloride
99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
GEE, Ethyl glycinate hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
product name
Glycine ethyl ester hydrochloride, 99%
Próba
99%
Postać
powder or chunks
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
metody
drug transporter assay: suitable
kolor
white
mp
145-146 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.CCOC(=O)CN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
Klucz InChI
TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3