Przejdź do
G6423
Gemcitabine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, deoxycytidine analog
Gemcitabine hydrochloride
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
2′-Deoxy-2′,2′-difluorocytidine; dFdC, Gemzar (Lilly), LY-188011, dFdC, dFdCyd
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
460,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11F2N3O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.66
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gemcitabine hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
InChI
1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
InChI key
OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
General description
Gemcitabineis a pyrimidine nucleoside analog of deoxycytidine. It exhibits anticancereffects against various cancers.[1]
Application
Gemcitabinehydrochloride has been used as a chemotherapeutic agent to study its effects onthe human pancreatic adenocarcinoma cell line[2]It has been used as a chemotherapeutic to study its resistance inpancreatic stellate cells (PSCs)[3]It has also been used to study its effects on patient-derivedxenograft (PDX) organoids.[4]
Biochem/physiol Actions
Gemcitabine is a widely used antineoplastic agent and antimetabolite.
Gemcitabine is a widely used antitumor agents in both clinics and research labs. It is an antineoplastic agent and antimetabolite.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y00006751288463PHR2582
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gemcitabine hydrochloride
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G6423-50MG04061833639191
G6423-10MG04061833639184
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. welche maximalen Gemcitabinkonzentrationen werden für in-vitro-Modelle in PDAC-Zelllinien empfohlen? Die Angaben in der Literatur sind teilweise stark voneinander abweichend
    1 answer
    1. This product has not been tested in-house for this application, so a recommendation cannot be provided. Empirical testing based on a literature search may be necessary.
      Helpful?
  2. Wie können Aliquotes (in NaCl) am besten gelagert werden? Wäre eine Lagerung bei -20°C bedenkenlos über einen längeren Zeitraum möglich?
    1 answer
    1. This product can be stored in aliquots and frozen at -20°C. Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review