Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 238,00 zł | |
| 10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Ted Pella SB100
Material:
plastic (anti-static)
Packaging:
pack of 10 ea
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
plastic (anti-static)
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella SB100
General description
Indeksowana karta zawiera 100 siatek 2,3 mm lub 3,05 mm w zakodowanych lokalizacjach. Towarzysząca karta zapisu służy do rejestrowania tożsamości próbek. Urządzenie jest antystatyczne, aby zapobiec problemom z obsługą spowodowanym odpychaniem lub przyciąganiem.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Ted Pella SB100 | manufacturer/tradename Bel-Art F18849-0000 | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Bel-Art F18849-0001 |
| material plastic (anti-static) | material polycarbonate | material - | material polycarbonate |
| packaging pack of 10 ea | packaging pack of 8 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pack of 4 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pojemnik do przechowywania siatki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G6276-1EA | 04061826744888 |
| G6276-10EA | 04061826744871 |