Przejdź do
Z756776
Cryo-Safe vial storage box
pack of 8 ea, Holds 25 x 2 mL vials
Synonim(y):
storage box, tube container, vial container, 188490000, F18849-0000, freezer sample storage box
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
8 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
448,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18849-0000
Feature:
Holds 25 x 2 mL vials
Material:
polycarbonate
Packaging:
pack of 8 ea
448,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polycarbonate
feature
Holds 25 x 2 mL vials
packaging
pack of 8 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18849-0000
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
76x76x51 mm
General description
The Cryo-Safe vial storage box can be used to transfer or ship vial or tubes. The storage box is rugged, polycarbonate boxes that can withstand temperatures of -196 °C to +121 °C.
Features and Benefits
  • Select box to hold 1.2, 2.0 or 5.0 mL cryogenic vials
  • Transparent lids are keyed for alignment and include numbering grid for sample identity
  • Dimension: 13.3 x 13.3 x 9.5cm (5¼ x 5¼ x 3¾”)
  • temperature range -196 °C to +121 °C.
Legal Information
Cryo-Safe is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z756784Z756792Z756628
description
pack of 8 ea, Holds 25 x 2 mL vials
description
pack of 4 ea, Holds 81 x 2 mL vials
description
pack of 4 ea, Holds 81 x 5 mL vials
description
natural
feature
Holds 25 x 2 mL vials
feature
Holds 81 x 2 mL vials
feature
Holds 81 x 5 mL vials
feature
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
manufacturer/tradename
Bel-Art F18849-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18849-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F18849-0002
manufacturer/tradename
Bel-Art F18852-0011
material
polycarbonate
material
polycarbonate
material
polycarbonate
material
natural , natural polypropylene
packaging
pack of 8 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pkg of 5 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
76x76x51 mm
size
133x133x51 mm
size
133x133x95 mm
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryo-Safe vial storage box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)