G6173
GSK 4716
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[4-(1-Methylethyl)phenyl]methylene]hydrazide 4-hydroxybenzoic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
inicjator
GlaxoSmithKline
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(cc1)\C=N\NC(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-12(2)14-5-3-13(4-6-14)11-18-19-17(21)15-7-9-16(20)10-8-15/h3-12,20H,1-2H3,(H,19,21)/b18-11+
Klucz InChI
IKPPIUNQWSRCOZ-WOJGMQOQSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.