Przejdź do
P0052
PNU-74654
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
Benzoic acid, 2-phenoxy-, 2-[(5-methyl-2-furanyl)methylene]hydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(\C=N\NC(=O)c2ccccc2Oc3ccccc3)o1
InChI
1S/C19H16N2O3/c1-14-11-12-16(23-14)13-20-21-19(22)17-9-5-6-10-18(17)24-15-7-3-2-4-8-15/h2-13H,1H3,(H,21,22)/b20-13+
InChI key
JJEDWBQZCRESJL-DEDYPNTBSA-N
Application
PNU-74654 has been used:
  • as a β-catenin signaling inhibitor to study its effects on the funnel cartilage differentiation in Sepia sp. embryos[1]
  • as a Wnt signaling inhibitor to study its effects on glycogen synthase kinase 3β (GSK-3β) inhibition in prostate cancer cell lines[2]
  • as a Wnt signaling inhibitor to study its effects on leptin-induced cell proliferation in breast cancer cells[3]
Biochem/physiol Actions
PNU-74654 inhibits the Wnt-β catenin pathway by blocking the interaction between β-catenin and TCF (T cell factor). It is also an anti-tumor agent.
PNU-74654 inhibits the Wnt-β catenin pathway by blocking the interaction between β-catenin and TCF (T cell factor). PNU-74654 is also an anti-tumor agent. Aberrant activation of the Wnt/β-catenin pathway (canonical pathway) is implicated in driving development/progression of different tumors, such as colon cancer, through interaction between β-catenin and T cell factor (TCF), which regulates the expression of target genes in cell proliferation and differentiation. Inhibition of this pathway activity in cancer cell lines efficiently blocks their growth. PNU-74654 inhibits this pathway by blocking the interaction between β-catenin and TCF.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1970SML1965SML0002
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >25 mg/mL
color
white to off-white
color
light yellow to dark orange
color
white to brown
color
red to brown
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)