Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł | |
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2400,00 zł
Nazwa produktu
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein antibody, Mouse monoclonal, clone G-A-5, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture, purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
G-A-5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
rat, human, pig
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using alcohol-fixed sections of rat brain/cerebellum., western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
mouse ... Gfap(14580)
pig ... GFAP(396562)
rat ... Gfap(24387)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone G-A-5, monoclonal | clone polyclonal | clone G-A-5, monoclonal | clone G-A-5, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate CY3 conjugate | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... GFAP(2670) | Gene Information human ... GFAP(2670) | Gene Information human ... GFAP(2670) | Gene Information human ... GFAP(2670) |
| antibody form purified from hybridoma cell culture, purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity rat, human, pig | species reactivity rat, human | species reactivity human, pig, rat | species reactivity rat, human, pig |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein antibody, Mouse monoclonal
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G6171-200UL | 04061838031235 |
| G6171-100UL | 04061838031228 |