Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł | |
| 0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2070,00 zł
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
G-A-5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human, pig, rat
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:400 using alcohol-fixed, paraffin-embedded rat brain sections
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
General description
Immunogen
Application
- immunohistochemistry[1]
- immunoblotting
- immunolabelling,
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... GFAP(2670) | Gene Information human ... GFAP(2670) | Gene Information human ... GFAP(2670) | Gene Information human ... GFAP(2670) |
| conjugate CY3 conjugate | conjugate unconjugated | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate Allophycocyanin conjugate |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture, purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human, pig, rat | species reactivity rat, human, pig | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity rat, mouse, human |
| clone G-A-5, monoclonal | clone G-A-5, monoclonal | clone S206A-8, monoclonal | clone S206B-9, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C9205-.2ML | 04061833523261 |
| C9205-.5ML | 04061837720055 |