Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Suggested to be a modulator of cell growth and signal transduction. Accumulates in the nervous system of patients with GM1 gangliosidosis. Used for the preparation of GM1 derivatives containing different fatty acids, fluorescent tags, or other residues.
Other Notes
Gangliosides are major constituents of neuronal cell membranes and endoplasmic reticulum; contain a sialated polysaccharide chain linked to ceramide through a β-glycosidic linkage; for classification of gangliosides see Svennerholm, L., et al. (eds.), Structure and Function of Gangliosides, New York, Plenum, 1980.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥95% | assay ~95% | assay ≥95% (TLC) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?