Przejdź do
G2392
Disialoganglioside GD₁ₐ
from bovine brain, ≥95% (TLC), Ca2+ binding co-factor, lyophilized powder
Synonim(y):
Ganglioside GD1a, disialo from bovine brain
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
6228822
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
lyophilized powder
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Disialoganglioside GD1a from bovine brain, ≥95% (TLC), lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
lyophilized powder
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].N([C@H]1C(OC(CC1O)(OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(C(OC(C3O)CO)OC4C(OC(C(C4OC6(OC([C@@H](C(C6)O)NC(=O)C)[C@@H](O)[C@@H](O)CO)C(=O)[O-])O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCCCC)CO)CO)NC(=O)C)CO)C(=O)[O-])[C@@H](O)[C@@
InChI
1S/C86H152N4O39.2Na/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-51(100)50(90-60(105)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2)46-118-80-69(111)67(109)72(57(43-94)120-80)123-82-71(113)78(129-86(84(116)117)39-53(102)62(88-48(4)98)77(128-86)65(107)55(104)41-92)74(59(45-96)122-82)124-79-63(89-49(5)99)75(66(108)56(42-93)119-79)125-81-70(112)68(110)73(58(44-95)121-81)126-85(83(114)115)38-52(101)61(87-47(3)97)76(127-85)64(106)54(103)40-91;;/h34,36,50-59,61-82,91-96,100-104,106-113H,6-33,35,37-46H2,1-5H3,(H,87,97)(H,88,98)(H,89,99)(H,90,105)(H,114,115)(H,116,117);;/q;2*+1/p-2/b36-34+;;/t50-,51+,52?,53?,54-,55-,56?,57?,58?,59?,61+,62+,63?,64-,65-,66?,67?,68?,69?,70?,71?,72?,73?,74?,75?,76?,77?,78?,79?,80?,81?,82?,85?,86?;;/m0../s1
InChI key
CWLDKTAXQZEVQN-CUEXFKMESA-L
General description
Gangliosides are in the neuronal cell membranes and endoplasmic reticulum. They consist of a sialylated polysaccharide chain linked via β-glycosidic linkage to ceramide. They are also located in body fluids and plasma. GD1a consists of a neutral tetrasaccharide core with one sialic acid on the internal galactose and another sialic acid on the non-reducing terminal galactose.
Application
Disialoganglioside GD1a from bovine brain has been used:
  • as a receptor for the detection of murine norovirus-1 (MNV-1) by RT-PCR
  • as a glycolipid to study the interaction between protein human endogenous retrovirus W family pHERV-W ENV and glycolipids by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[1]
  • as a reference standard to analyze the ganglioside signatures of prostate cancer cells by high-performance liquid chromatography[2]
Biochem/physiol Actions
Gangliosides are involved in cellular functions such as the differentiation of neurons, formation of axons, synapses, cell proliferation, differentiation, adhesion, and cell death. In addition, gangliosides form microdomains on the outer surface of the cell membranes that are involved in signal transduction and help in the formation of dendrites. Gangliosides act as Ca2+ binding co-factors during synaptic transmission.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8146G0776G7641
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
assay
≥95% (TLC)
assay
~95%
assay
~95%
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G2392-5MG04061833628843
G2392-1MG04061833628836