Przejdź do
G5384
Gelatin-Agarose
saline suspension
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
478,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
787,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
1334,50 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
protein from Porcine skin
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
≥3 mg per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
storage temp.
2-8°C
Application
Gelatin-agarose is an agarose in saline suspension used for affinity chromatography, protein chromatography and specialty resins. Gelatin-agarose has been used in studies informing pathology-related processes of tissue remodeling as well as sperm-egg interactions in mammals.
Gelatin-Agarose has been used:
  • in the isolation of exosomes from human plasma[1]
  • to obtain fluorescent labeled enzyme For fluorescence photobleaching recovery (FPR) experiments
  • in the purifaction of matrix metalloproteinase-9 by affinity chromatography
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6877A0169A4679
form
saline suspension
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
protein from Porcine skin
biological source
algae (marine)
biological source
-
biological source
algae (Gelidium)
extent of labeling
≥3 mg per mL
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
matrix activation
-
matrix activation
-
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
matrix
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)