Przejdź do
G5376
DL-Glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal barium salt
Synonim(y):
3,3-Diethoxy-1,2-propanediol 1-phosphate barium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15BaO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.49
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
300-986-5
MDL number:
2360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
impurities
<2.0% water (Karl Fischer)
color
white
cation traces
Ba: 28.8-42.7% (anhydrous)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Ba++].CCOC(OCC)C(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C7H17O7P.Ba/c1-3-12-7(13-4-2)6(8)5-14-15(9,10)11;/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,9,10,11);/q;+2/p-2
InChI key
OCALAXUAYOULKA-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
DL-Glyceraldehyde 3-phosphate has been shown to function as an inhibitor of aspartate aminotransferase isozymes.
Packaging
A package of specially washed Dowex 50× 4-200R is also included for preparing a solution of glyceraldehyde 3-phosphate from this derivative at no extra charge. Instructions for preparing this solution from this derivative accompanies each package.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79480D7137773956
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
impurities
<2.0% water (Karl Fischer)
impurities
≤35% water
impurities
~0.2 mol % D-glyceraldehyde 3-phosphate
impurities
-
cation traces
Ba: 28.8-42.7% (anhydrous)
cation traces
-
cation traces
Li: 5.5-8.0% (dry basis)
cation traces
-
color
white
color
-
color
white
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)