773956
Barium phosphate
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Barium orthophosphate, Tribarium diphosphate
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
wielkość cząstki
-200 mesh
mp
>300 °C
ciąg SMILES
[Ba++].[Ba++].[Ba++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ba.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Klucz InChI
WAKZZMMCDILMEF-UHFFFAOYSA-H
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3