Przejdź do
G4391
Gly-Arg-Gly-Asp-Ser
≥97% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
330,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H30N8O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥60%
technique(s)
blocking: suitable, cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C17H30N8O9/c18-5-11(27)23-8(2-1-3-21-17(19)20)14(31)22-6-12(28)24-9(4-13(29)30)15(32)25-10(7-26)16(33)34/h8-10,26H,1-7,18H2,(H,22,31)(H,23,27)(H,24,28)(H,25,32)(H,29,30)(H,33,34)(H4,19,20,21)/t8-,9-,10-/m0/s1
InChI key
RGNVSYKVCGAEHK-GUBZILKMSA-N
Gene Information
human ... ITGB3(3690)
General description
Gly-Arg-Gly-Asp-Ser peptide sequence is identical to the cell-binding region of fibronectin protein. Arg-Gly-Asp (RGD) region is found in various proteins, and is crucial for facilitating cell-adhesive activity.[1]
Application
Gly-Arg-Gly-Asp-Ser has been used-
  • as an antigen to determine whether integrin α4 or α5 hinders the adhesion of day 3 postirradiation thymocytes to thymic epithelial cells, in mice[2]
  • for the treatment of collagen IV-coated dishes to study the role of integrins α1, αv, β1, and β3 in Sca-1+ progenitor cell differentiation into SMCs (smooth muscle cells) [3]
  • as a blocking peptide for the pre-incubation of Nisseria meningitides strains, to perform blocking experiments to study the interactions between these bacterial strains and fibronectin[4]
  • for the pre-treatment of EL-4 cells infected by AdCMV-GFP (cytomegalovirus-green fluorescent protein), to study whether interaction with cellular integrins is essential for the transduction of adenovirus[5]
Biochem/physiol Actions
Antagonist of integrin function
Gly-Arg-Gly-Asp-Ser inhibits metastasis in syngeneic mice or in mice lacking platelet function, when co-injected with B16-Fl0 melanoma cells.[6]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1269A9041G1895
technique(s)
blocking: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
blocking: suitable, ligand binding assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ITGB3(3690)
Gene Information
human ... ITGA2B(3674), ITGAV(3685)
Gene Information
human ... ITGA2B(3674), ITGB3(3690)
mouse ... Itgb3(16416)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yves Lecarpentier et al.
Cells, 9(6) (2020-06-25)
Mesenchymal stromal cells (MSCs) were obtained from human bone marrow and amplified in cultures supplemented with human platelet lysate. Once semi-confluent, cells were seeded in solid collagen scaffolds that were rapidly colonized by the cells generating a 3D cell scaffold.
R P Leon et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(22), 13159-13164 (1998-10-28)
Although adenovirus can infect a wide range of cell types, lymphocytes are not generally susceptible to adenovirus infection, in part because of the absence of the expression of the cellular receptor for the adenoviral fiber protein. The cellular receptor for
Yukie Aizawa et al.
Biomaterials, 33(21), 5198-5205 (2012-05-09)
Cell-cell interactions are critical to understanding functional tissues. A number of stem cell populations have been shown to receive key regulatory information from endothelial cells (ECs); however, the role of ECs in the retinal stem and progenitor cell (RSPC) niche
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G4391-1MG04061826744840
G4391-5MG04061833261811