Przejdź do
G1895
Gly-Pro-Arg-Pro
≥95% (HPLC), fibrin polymerization inhibitor
Synonim(y):
GPRP, Glycyl-Prolyl-Arginyl-Proline amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H31N7O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.48
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gly-Pro-Arg-Pro, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H31N7O5/c19-10-14(26)24-8-2-5-12(24)15(27)23-11(4-1-7-22-18(20)21)16(28)25-9-3-6-13(25)17(29)30/h11-13H,1-10,19H2,(H,23,27)(H,29,30)(H4,20,21,22)/t11-,12-,13-/m0/s1
InChI key
WXPZDDCNKXMOMC-AVGNSLFASA-N
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
General description
Gly-Pro-Arg-Pro is a peptide that mimics the N-terminal Gly-Pro-Arg region in the α chain of fibrin protein.[1]
Application
Gly-Pro-Arg-Pro (GPRP) has been used for the formation of crystal composed of GPRP and the 30kDa C-terminal fragment from the γ chain of fibrinogen (rFbgγC30), cloned and expressed in Pichia pastoris.[1]
Biochem/physiol Actions
Gly-Pro-Arg-Pro peptide suppresses the early steps of fibrin polymerization. The amide derivative of this peptide prevents the degradation of fibrinogen and fragment D by plasmin, even in the presence of EGTA (ethylene glycol-bis (β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid).[2]
Inhibits fibrin polymerization.
Gly-Pro-Arg-Pro (GPRP) is capable of increasing free thrombin.[3] Thus it can be utilized to make thrombin-degranulated platelets, which helps in studying platelet reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8052G1269A5686
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
human ... ITGA2B(3674), ITGAV(3685)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
UniProt accession no.
P02751, P11276, P04937
UniProt accession no.
P02751
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G1895-25MG04061833628454
G1895-5MG04061833271179
Questions
  1. Hi. I received fly-pro-arg-pro. G1895 5 mg. CAS-No:67869-629. You don’t mention where to dilute it and how much to dilute the powder in. Can you please help?
    1 answer
    1. This product is soluble in 0.05 M acetic acid (10 mg/ml) as well as water (1 mg/ml).