Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 387,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
387,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Pre-washed and ready to use
packaging
pkg of 12 strips
size
8 in. (203 mm) × 1 1/2 in. (38 mm) × 1/4 in. (6 mm)
General description
Specially formulated for microtomy knife making.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 12 strips | packaging pack of 100 strips | packaging pkg of 30 strips | packaging - |
| size 8 in. (203 mm) × 1 1/2 in. (38 mm) × 1/4 in. (6 mm) | size - | size 16 in. (406 mm) × 1 in. (25 mm) × 1/4 in. (6 mm) | size - |
| description Pre-washed and ready to use | description - | description Pre-washed and ready to use | description - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G2528-1PAK | 04061833575185 |