Przejdź do
G2403
Glass strips
For thin section (EM) knives
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Pre-washed and ready to use
packaging
pkg of 30 strips
size
16 in. (406 mm) × 1 in. (25 mm) × 1/4 in. (6 mm)
General description
Specially formulated for microtomy knife making.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GFCP103000G2528SLW492148
Glass strips For thin section (EM) knives
G2403
Glass strips
Glass strips For thick section (Histology) knives
G2528
Glass strips
description
For thin section (EM) knives
description
filter W × L 10 mm × 300 mm, pack of 100 strips
description
For thick section (Histology) knives
description
50 mL
packaging
pkg of 30 strips
packaging
pack of 100 strips
packaging
pkg of 12 strips
packaging
-
description
Pre-washed and ready to use
description
-
description
Pre-washed and ready to use
description
-
size
16 in. (406 mm) × 1 in. (25 mm) × 1/4 in. (6 mm)
size
-
size
8 in. (203 mm) × 1 1/2 in. (38 mm) × 1/4 in. (6 mm)
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass strips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)