Przejdź do
G2505
N-Glutaryl-L-phenylalanine p-nitroanilide
protease substrate
Synonim(y):
Glutaryl-L-phenylalanine 4-nitroanilide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.40
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-351-4
Beilstein/REAXYS Number:
2919832
MDL number:
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol with 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H21N3O6/c24-18(7-4-8-19(25)26)22-17(13-14-5-2-1-3-6-14)20(27)21-15-9-11-16(12-10-15)23(28)29/h1-3,5-6,9-12,17H,4,7-8,13H2,(H,21,27)(H,22,24)(H,25,26)/t17-/m0/s1
InChI key
LFZGBNATHRHOKZ-KRWDZBQOSA-N
Application
N-Glutaryl-L-phenylalanine p-nitroanilide has been used as a substrate to determine chymotrypsin activity.[1][2]
Biochem/physiol Actions
N-Glutaryl-L-phenylalanine p-nitroanilide is useful in testing α-chymotrypsin activity.[3][4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M4765G6133T6140
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
methanol with 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 5 mg/mL, clear, yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, colorless to yellow
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elsa Abuin et al.
Journal of colloid and interface science, 308(2), 573-576 (2007-01-26)
The rate of N-glutaryl-L-phenylalanine p-nitroanilide hydrolysis catalyzed by alpha-chymotripsin has been measured in aqueous solutions of cetyltrimethylammonium bromide, tetradecyltrimethylammonium bromide, and dodecyltrimethylammonium bromide at concentrations below and above their critical micellar concentrations (CMC). For the three surfactants considered superactivity was
Elsa Abuin et al.
Journal of colloid and interface science, 283(2), 539-543 (2005-02-22)
The rate of hydrolysis of N-glutaryl-L-phenylalanine p-nitroanilide (GPNA) catalyzed by alpha-chymotrypsin (alpha-CT) has been measured in aqueous solutions of dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB) at concentrations below and above the critical micelle concentration, as well as in the absence of surfactant. Under
Anca Dragulescu-Andrasi et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (2)(2), 244-246 (2005-02-23)
Guanidine-based peptide nucleic acid (GPNA) with a d-backbone configuration and alternate spacing binds sequence-specifically to RNA and is readily taken up by both human somatic and embryonic stem (ES) cells.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G2505-1G04061826690994
G2505-5G04061833057704