Przejdź do
T6140
N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Lys 4-nitroanilide acetate salt
plasmin substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
N-Tosylglycyl-L-prolyl-L-lysine 4-nitroanilide acetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
986,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H34N6O7S · C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
634.70
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
289-446-7
MDL number:
986,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Lys 4-nitroanilide acetate salt, plasmin substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C26H34N6O7S.C2H4O2/c1-18-7-13-21(14-8-18)40(38,39)28-17-24(33)31-16-4-6-23(31)26(35)30-22(5-2-3-15-27)25(34)29-19-9-11-20(12-10-19)32(36)37;1-2(3)4/h7-14,22-23,28H,2-6,15-17,27H2,1H3,(H,29,34)(H,30,35);1H3,(H,3,4)/t22-,23-;/m0./s1
InChI key
KPGSNEYSJPIZCW-SJEIDVEUSA-N
General description
A chromogenic substrate for plasmin.
Application
N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Lys 4-nitroanilide acetate salt has been used:
  • as a substrate for examining the amidolytic activity of aprE2, aprE5-41
  • as a substrate for serine protease and fibrinogenolytic assays
  • as a substrate for plasmin assay
Biochem/physiol Actions
N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Lys 4-nitroanilide acetate salt is a chromogenic substrate for plasmin assay, serine protease enzyme activity and fibrinogenolytic assays.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)