Przejdź do
G2174
β-Glucuronidase from limpets (Patella vulgata)
aqueous solution, ≥85,000 units/mL
Synonim(y):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥85,000 units/mL
Biological source:
limpet (Patella vulgata)
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
limpet (Patella vulgata)
form
aqueous solution
specific activity
≥85,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
storage temp.
2-8°C
Application
New Technical Article Comparing Performance of Different Enzymes
Learn more about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
The enzyme from patella vulgata is reported to be more effective in hydrolyzing opioid-glucuronides than the Helix pomatia, bovine liver and E. coli enzymes
Features and Benefits
Save time with no reconstitution in this convenient liquid format.
Physical form
Aqueous solution in 0.9% NaCl with 0.02% sodium azide as preservative.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 3.8 (30 min assay).
Sulfatase Unit Definition: One unit of sulfatase will hydrolyze 1.0 μmole p-nitrocatechol sulfate per hr at pH 5.0 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRE0093G8132G0762
specific activity
≥85,000 units/mL
specific activity
-
specific activity
1,000,000-3,000,000 units/g solid
specific activity
≥60,000 units/mL
biological source
limpet (Patella vulgata)
biological source
-
biological source
limpet (Patella vulgata)
biological source
Helix pomatia
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
secondary activity
-
secondary activity
-
secondary activity
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)