Przejdź do
G8132
β-Glucuronidase from limpets (Patella vulgata)
Type L-II, lyophilized powder, 1,000,000-3,000,000 units/g solid
Synonim(y):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
326,00 zł
250000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
641,00 zł
500000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
1000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
2000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
5 x 1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
1,000,000-3,000,000 units/g solid
Biological source:
limpet (Patella vulgata)
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
limpet (Patella vulgata)
Quality Segment
type
Type L-II
form
lyophilized powder
specific activity
1,000,000-3,000,000 units/g solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
β-Glucuronidase Type L-II has been shown to be a superior enzyme for the hydrolysis of drug-glucuronides from urine.
New Technical Article Comparing Performance of Different Enzymes
Learn more about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
The enzyme from patella vulgata is reported to be more effective in hydrolyzing opioid-glucuronides than the Helix pomatia, bovine liver and E. coli enzymes
Biochem/physiol Actions
β-glucuronidase (β-GIc) is an exoglycosidase that catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption. Morphine 3-β-D glucuronide was converted to morphine using β-glucuronidase obtained from Patella vulgate.
Analysis Note
Contains sulfatase activity which is inhibited by 0.1 M phosphate.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 3.8 (30 min assay).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G2174SRE0093SRE0095
description
Type L-II, lyophilized powder, 1,000,000-3,000,000 units/g solid
description
aqueous solution, ≥85,000 units/mL
description
aqueous solution
description
from limpets (Patella Vulgata), aqueous solution
biological source
limpet (Patella vulgata)
biological source
limpet (Patella vulgata)
biological source
-
biological source
-
specific activity
1,000,000-3,000,000 units/g solid
specific activity
≥85,000 units/mL
specific activity
-
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)