Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
powder
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
rabbit
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
impurities
≤5% NaCl
solubility
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
γ-Globulin molecules is made up of four polypeptide chains, of which two have molecular weights of about 50,000 and two of about 20,000. These chains are cross-linked by disulfide bonds.
Application
γ-Globulins was used in the isolation and rearrangement of simple isoimides (iminoanhydrides).
Preparation Note
Prepared from plasma
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source human blood | biological source - |
| assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥90% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility 0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL | solubility - | solubility 0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL | solubility - |
| impurities ≤5% NaCl | impurities ≤4% NaCl | impurities HIV, HCV and HBsAg, source material tested negative, ≤4% NaCl | impurities - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?